ジョイント
female joint: ST/NS29/32
male joint: ST/NS24/40
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole are traps that greatly reduce carry-over from foaming or bumping. Whatever comes up into this trap will stay and not go back to the evaporator flask.
アプリケーション
Aldrich® antisplash splash-guard adapter without return hole is ideal for use between the vapor tube and rotary evaporator flask to prevent solvent from being drawn into condenser in case of "bumping".
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)