Merck
Z548820
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent-pouring funnel
stem L × O.D. 100 mm × 22 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ステムL × 外径
100 mm × 22 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unique, closed-end glass funnel has 2 mm diameter holes in the stem permitting the gentle addition of solvents to chromatography columns without disturbing the silica gel/sand layer. The top of the funnel is 75 mm in diameter.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)