ジョイント
joint: ST/NS14/20
H
220 mm
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Cylindrical style with 2 mm PTFE stopcock (4 mm for 500 mL capacity).
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)