Key Documents
Z547735
Sigma-Aldrich
Aldrich® Buchner funnel with joint
capacity 30 mL, disc diam. 30 mm, porosity 10-20 μm, joint: ST/NS 14/20
別名:
フィルター漏斗
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ジョイント
joint: ST/NS14/20
キャパシティ
30 mL
ディスク直径
30 mm
ポアサイズ
10-20 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)