Merck
Z547425
Sigma-Aldrich
Aldrich® jacketed Buchner funnel
funnel capacity 1,500 mL, disc diam. 120 mm, porosity 10-20 μm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.43
ディスク直径
120 mm
漏斗容量
1,500 mL
ステム直径
22 mm
ポアサイズ
10-20 μm porosity
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)