Merck
Z532215
Sigma-Aldrich
Aldrich® 高真空PTFEバルブ付きシングルバンクマニホールド
standard manifold, positions, 5
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161501
NACRES:
NB.79
詳細
barb tip is 10 mm O.D. and tapers up to 14 mm
特徴
positions 5
L
500 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
シングルバンクマニホールドには 0~-10 mm内径の高真空PTFE J. Youngバルブが付いています。
注:J Youngバルブは現在販売されていません。当社ガラス製品試験部(Glass Center)が試験および認定を行ったAldrichブランドの高品質バルブが他にございますので、そちらをお求めください。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)