Merck
Z531901
Sigma-Aldrich
Tubing adapter with Torion connection and stopcock
PTFE stopcock, O.D. 1/2 in., male joint: ST/NS 24/40
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.51
物質
PTFE stopcock
ジョイント
male joint: ST/NS24/40
外径
1/2 in.
12.7 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE栓は安全性を高めるためにねじ込み式となっており、3/16インチのチューブ接続部には2 mm、5/16インチと1/2インチには4 mmの孔になっています。外径5/16インチ製品は#8 Torionに、外径1/2インチ製品は#14 Torionにフィットします。
法的情報
Torion is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)