ジョイント
thermometer joint: ST/NS10/30
Joints: ST/NS29/32 (2)
浸漬深度
75 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Vigreux indents prevent bumping of fine or lightweight column packing into the condenser or fraction cutter when column is flooded.
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)