Merck
Z529559
Sigma-Aldrich
Silver Shield®グローブ
size S
別名:
Antimicrobial Gloves, Silver-Infused Gloves
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
PE and EVOH
サイズ
S
無菌性
non-sterile
特徴
disposable
latex free
powder-free
包装
pkg of 10 pair
メーカー/製品名
North SSG-7
L × 厚み
16 in. (40.6 cm) × 2.7 mil
silver
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ハイテクNorfoilラミネートは有害化学物質からの保護層となります。このグローブは、アセトン、ベンゼン、エポキシ、メタノール、MEK、水酸化ナトリウム、硫酸(93%)、トルエン、トリクロロエチレンなどの280種類の有害な化学物質や混合物の浸透をしっかりと防ぎます。
このグローブは、厚さ2.7ミリに圧縮された5層構造となっています。高エネルギーポリマー(EVOH)を低エネルギーポリマー(PE)でラミネートすことで、35°Cで4時間にわたり90%以上のあらゆる有機化学物質を透過させない素材が得られます。各層がさまざまなエポキシや工業化学物質に対するバリアとして機能します。
  • 軽量。手先の操作性を損なうことなく手の疲労を軽減
  • 経済的。使い捨てとして使用できるため、洗浄やリサイクルが不要
  • ラテックスや化学的促進剤は不使用。アレルギー反応が発生する可能性はほとんどなし
  • 両手用。低アレルギー性
  • 2枚目のインナーグローブとしても使用可能(グローブに物理的なダメージが加わる危険が高い場合)
法的情報
Silver Shield is a registered trademark of Siebe North, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3