特徴
CE compliant: no
for flask size 22 L
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Glas-Col 100D EMS119
利用可能性
not available in EU
stirring range measuring range
100-1,850 rpm
パラメーター
100-1850 rpm speed
消費電力
770 W (2 outlets)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Has the power to mix volumes up to 72 L with a magnetic stir bar, eliminating the need for an overhead stirrer. Ideal for continuous distillations. Supporting feet allow bench clearance, and maintain even air flow.
Order a temperature controller separately.
Order a temperature controller separately.
- Variable-speed stir control
- 4 ft detachable cord (except on 50 and 72 L models which have terminal boxes)
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)