Merck
Z516678
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-neck round-bottom flask
angled, capacity 500 mL, joint: ST/NS 34/45, side Joints: ST/NS 24/40 (2)
別名:
flask round bottom, round bottom flasks, round bottomed flask
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
three angled neck
three-neck
ジョイント
side Joints: ST/NS24/40 (2)
joint: ST/NS34/45
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
500 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z516678-1EA4061832116228