Merck
Z515868
Sigma-Aldrich
Aldrich® solvent storage flask
capacity 25 mL, joint: ST/NS 14/20
別名:
丸底フラスコ, 平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS14/20
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
25 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With ground-glass joint and glass stopcock. Use septum Z565695 or Z565679 (see Septa Section).
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z515868-1EA4061832111841