特徴
fits flask 12 L
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
内径 × 外径
150 mm × 210 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z512419-1EA | 4061833310229 |