Merck
Z511250
Sigma-Aldrich
Fritted disc for solid-phase peptide synthesis flask
Coarse
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
40161507
NACRES:
NB.24
無菌性
non-sterile
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
直径
74.5 mm
ポアサイズ
40-60 μm