Merck
すべての画像(6)
Key Documents
Z509140
Sigma-Aldrich
Scissor-handle forceps
straight, Occulating, L 7 in.
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122405
NACRES:
NB.35
ラベル
D
包装
pack of 1 ea
L
7 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
stainless steel hemostatic forcep with smooth jaw and box-lock joint
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 2
1 of 2
Disposable forceps dark blue, L 110 mm, straight tip
Z708356
Disposable forceps
Stainless steel forceps Medium tip, curved
Z168696
Stainless steel forceps