Merck
Z505137
エースO-リング、FETFE®
I.D. 47.2 mm, wall size 3.5 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
包装
pkg of 3 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 7855744
内径
47.2 mm
壁サイズ
3.5 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
FETFE is a registered trademark of Ace Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z505137-1PAK4061832363554