物質
high-density polyethylene
特徴
Holds 1 x 25 to 152 mm diameter funnel
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F18242-0000
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Holds 76 to 152 mm diameter funnels. Comes with removable inner ring that can hold smaller funnels between 25 to 76 mm.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z503231-1EA | 4061832265339 |