Merck
Z502642
Sigma-Aldrich
Threaded vial connector
8-425 thread for 8-425
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
フィッティング
8-425 thread for 8-425
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
このネジコネクターは、スタンダードなネジのサンプルバイアルと、GPIネジ使用のガラス器具、およびスタンダードなテーパージョイントのアダプターとを接続する便利な方法を提供します。
・ロータリーエバポレータートラップからのサンプル収集に最適
・ガラス充填ナイロンと不活性のPTFE製インナーシールから構成
・温度範囲:最高200°C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z502642-1EA4061826729793