ジョイント
joint 19/22
joint 19/38
包装
pkg of 50 ea
メーカー/製品名
Glindemann K19
温度測定範囲
≤250 °C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- この細いリングシールは、PTFEジョイントスリーブの代替品です
- 空気・水分反応性化合物をグリース不要で保護
- 真空下での長期保存にも使用可能
- ミディアムおよびフルレングスのテーパージョイントへの取り付けが容易
- Keck®クリップや同様な金属製ジョイントクリップと併用可能
法的情報
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)