Merck
Z420255
Komet magnetic stirring bar
Octagonal, L 50 mm, diam. 21 mm, PTFE-coated
別名:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103806
NACRES:
NB.72
物質
PTFE-coated
octagonal PTFE-coated
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F37174-0000
L
50 mm
直径
21 mm
詳細
Transmits torque 2 to 3 times larger than those of conventional stirring bars of this length. High-powered samarium-cobalt magnet.
法的情報
Komet is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)