Merck
Z418846
Sigma-Aldrich
Aldrich® flat-bottom flask
capacity 2,000 mL, joint: ST/NS 24/40
別名:
平底フラスコ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
flat bottom flask
glass
short
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS24/40
詳細
short neck
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 1
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
キャパシティ
2,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z418846-1EA4061832132235