Merck
Z413569
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with thermometer joint
joint: ST/NS 19/22
別名:
adapter laboratory, glass adapter, glass adapters
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
ジョイント
thermometer joint ST/NS10/18
joint: ST/NS19/22
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
サイドアームはボトムジョイントから75°の角度になっています。ジョイントとサイドアームの間の距離は75 mmです。
浸漬長50 mmの温度計をお勧めします。
法的情報
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)