Merck
Z412414
Microflex® 93-843 Suprenoパウダーフリーニトリル手袋
size XL
別名:
disposable glove
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
blue gloves
blue nitrile
サイズ
XL
無菌性
non-sterile
non-sterile
特徴
disposable
latex free
powder-free
包装
pack of 100 ea (boxes of 100)
pkg of 100 ea
メーカー/製品名
Microflex SU-690-XL
L × 厚み
9.7 in. (245 mm) × 5.5 mil (0.14 mm)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Suprenoは、リスクの高い地域向けに、無臭の合成手袋において信頼性の高い耐久性を提供します。このニトリル手袋は完全にパウダーフリーであり、きめのある表面で信頼性の高い握りを実現しています。Suprenoの比類ないフィルムの一貫性と耐久性は、合成手袋の品質に関して許容される基準を凌駕しています。′
  • 非ラテックス検査手袋
  • 非滅菌
  • 100%パウダーフリー、汚染なし
  • 両手利き
  • 数珠状で裂け耐性のカフ
  • 十分にきめのある表面
厚さ:
  • カフ:0.11 mm(4.3 mil)
  • てのひら:0.14 mm(5.5 mil)
  • 指:0.20 mm(7.8 mil)
  • 長さ:245 mm(9.7)
特徴および利点
  • 非ラテックス検査手袋
  • 非滅菌
  • 100%パウダーフリー、汚染なし
  • 両手利き
  • 数珠状で裂け耐性のカフ
  • 十分にきめのある表面
厚さ:
  • カフ:0.11 mm(4.3 mil)
  • てのひら:0.14 mm(5.5 mil)
  • 指:0.20 mm(7.8 mil)
  • 長さ:245 mm(9.7)
その他情報
Microflex Suprenoは、商標変更のプロセスにあります。新しい製品名はMicroflex 93-843になります。製品名とパッケージのみが変更となります。材料仕様の変更はありません。
法的情報
Microflex is a registered trademark of CIT Healthcare LLC
Supreno is a trademark of Microflex Medical Corp.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)