Merck
Z409529
Sigma-Aldrich
J-KEM®高性能温度コントローラー
Model 260/Timer, temperature -50-1,200 °C
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112303
AC/DC入力
120 V / 1800 watts, 15 A (model 260/Timer)
特徴
thermocouple type K
メーカー/製品名
Model 260/Timer
温度測定範囲
-50-1,200 °C
accuracy: 0.1 °C (1 mL to 22 L)
出力
2
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
タイマーあり
研究グレードの温度コントローラーは、自動調整、ソリッドステート出力回路によるPIDプロセスコントローラー、および設定温度の温度オーバーシュートを実質的になくすJ-KEMの出力制御コンピューターを備えています。器具や容量を0.1°Cの分解能で調温します。
  • ヒーティングマントル、ホットプレート、オーブン、ヒーティングブロックなどを調整します。
  • 安全な100%ソリッドステートエレクトロニクス、二重ヒューズ付き、壊れない熱電対プローブ、自動化された過熱回路
  • 200シリーズモデルは立ち上がりから設定値までの温度制御をプログラム可能
  • PC制御およびエクセルまたはテキストファイルへのデータロギング用Windowsフリーソフトウェア。多段階温度勾配やストリップチャートのリアルタイム表示を行います。
  • USB 2.0とRS232の両方の通信ポートによるPC管理およびデータロギング
  • 過熱/温度低下アラーム
  • 最大容量22 Lのマントルに電力を供給
モデル構成:PTFEでコートされた直径1/8インチ×長さ12インチのSS熱電対プローブ(10フィートの延長ケーブル付き)、14/20接合部付きPTFE製プローブアダプター。
法的情報
J-KEM is a registered trademark of J-KEM Electronics, Inc.
関連製品
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)