Merck
Z409472
Sigma-Aldrich
秤量漏斗
size S, polypropylene
別名:
Laboratory funnel, Weighing device
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121809
NACRES:
NB.71
物質
polypropylene
サイズ
S
包装
pkg of 50 ea
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • バランスよく置きます―転がったり、こぼれたりしないように!
  • メスフラスコ、マイクロチューブまたは首の細い容器にフィットし、こぼさずに移せるようデザインされた注ぎ口です
  • 残余のサンプルもリンスすることができ 100%の移動を保証します。
  • 危険な物質の安全な取り扱いに適しています。
  • 5 つのサイズがあります:極小、小、中、大、極大
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
水 HPLC Plus
Sigma-Aldrich
34877
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z409472-1PAK4061832333335