Merck
Z406694
Borosilicate glass stirrer blade
W × L 24 mm × 160 mm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
glass
詳細
for shafts with button
特徴
fits shaft o.d. 10 mm
for flask size 22,000 ‑ 72,000 mL
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Ace Glass 8083-24
W × L
24 mm × 160 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)