Key Documents
Z405752
Cotton blend glove liners
size M/L (mens), medium weight
別名:
fabric glove insert
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
46181504
NACRES:
NB.35
物質
(52% Polyester/48% Cotton)
white gloves
サイズ
M/L (mens)
無菌性
non-sterile
特徴
latex free
powder-free
reusable
包装
pack of 12 pair
メーカー/製品名
Sigma-Aldrich
L
9 in.
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Use these gloves for product protection during inspection or light manufacturing. Also ideal for use as a liner underneath outer gloves. Reversible pattern allows glove to be worn on either hand. Lightweight styles feature unhemmed cuffs.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)