Merck
Z404357
IKA® stirring elements
R 1300 dissolver stirrer, stainless steel, 1/cs
別名:
stirring blade, stirring propeller
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
stainless steel
包装
pack of 1
メーカー/製品名
IKA 0513500
シャフトサイズ
8 mm × 350 mm
攪拌機直径
80 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Radial flow, for drawing the material to be mixed from the top and the bottom. High turbulence, high shearing forces. Particle reduction. Used at medium to high speeds.
  • Stirrer diameter: 80 mm
  • Shaft diameter: 8 mm
  • Shaft length: 350 mm
  • Speed max.: 2000 rpm
Note: Stirring elements are made of 316 stainless steel. Shaft design suited to all overhead stirrer motors with standard chuck unless otherwise noted.
法的情報
IKA is a registered trademark of IKA-Werke GmbH & Co. KG