グレード
for chromatography
詳細
standard column
テクニック
LPLC: suitable
内径 × L
50 mm × 300 mm
穴サイズ
2 mm
容量
560 mL
適合性
suitable for chromatography
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
法的情報
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
Global Trade Item Number
カタログ番号 | GTIN |
---|---|
Z400629-1EA | 4061832998541 |