Merck
Z338389
Whatman® GD/XP syringe filters
Nylon membrane
別名:
Whatmanフィルター, シリンジフィルター
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104922
NACRES:
NB.24
物質
Nylon membrane
polypropylene housing
無菌性
non-sterile
特徴
Polypropylene prefilter
包装
pack of 150 ea
メーカー/製品名
Whatman 6970-2504
Whatman Article No. 28420561 (US reference)
直径
25 mm
容量
≤25 mL
ポアサイズ
0.45 μm
フィッティング
female Luer inlet (lock)
male Luer outlet
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
適合性
Suitable for filtering trace metal analysis samples and for particulate laden sample preparation.
その他情報
Global SIALの顧客(日本を除く)はいまや、GEの製品番号システムを用いてGE Healthcare Life Sciencesの消耗品ポートフォリオ(包装品のみ)からすべての商品を注文できます。
長年愛されてきたSIAL "Z"の製品番号システムが用いられているGE Whatman製品は中止され、GE製品コードの先頭に"WHA"を付けた製品番号に置き換えられています。長年愛されてきた"Z"で始まる製品番号の製品は"WHA"で始まる製品番号の製品と同じです。
法的情報
Whatman is a registered trademark of Cytiva
以下による置換
製品番号
詳細
価格
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)