Key Documents
Z319449
Büchi® evaporating flask, pear-shaped
glass, volume 250 mL, joint: ST/NS 29/32
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
glass
pear-shaped
single-neck
ジョイント
joint: ST/NS29/32
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Büchi 00433
キャパシティ
250 mL
容量
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
These flasks fit R200/205, R210/215, and RII evaporators
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)