Merck
Z319287
Büchi® melting point apparatus
Model B-545, AC/DC input 230 V AC
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41112203
特徴
CE compliant
Memory for 10 methods, user programmable
メーカー/製品名
Büchi 036408
W × D × H
170 mm × 340 mm × 210 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
あらゆるタイプの融点および沸点測定用。本ユニットは、簡単な押しボタンコントロール付きのディスプレイ、オイルレス金属加熱ブロックを備えており、小さな設置面積で済みます。
  • 精度:100°Cまで(±0.3°C)、250°Cまで(±0.5°C)、400°Cまで(±0.8°C)
  • 9種類の加熱速度:0.1、0.2、0.5、1.0、2.0、3.0、5.0、10.0、および20.0°C/分
  • 加熱:50°Cから350°Cまで7分、冷却:350°Cから50°Cまで10分
  • GLPに従ったデータロギング用RS-232インターフェース
  • WHO参照物質による較正が可能
  • DAB10、Ph.Eur.II、Ph.Helv.II規制に準拠
For automatic and visual determination of three melting points and visual determination of two boiling points.
法的情報
Büchi is a registered trademark of Büchi Labortechnik AG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)