Merck
Z317624
Duran® vacuum desiccator plate
metal plate, I.D. 200 mm
別名:
290806101
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
metal plate
メーカー/製品名
DURAN®
Schott
利用可能性
not available in USA and Canada
内径
200 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
真空デシケーター用多孔板
法的情報
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)