Merck
Z316520
Stuart Scientific Gyro rocker
STR9, speed 10-70 rpm
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
AC/DC入力
230 V
グレード
CE Compliant
特徴
autoclavable
メーカー/製品名
STR9
利用可能性
not available in USA and Canada
パラメーター
10-70 rpm speed
プラットフォームL × W
360 mm × 360 mm , Fitted with non-slip mat
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Unit has a 3-D gyroscopic motion providing a gentle swirling movement which is ideally suited for mixing under low foaming conditions, including DNA extractions, staining and destaining gels, cell culture and general mixing applications.
  • Optional 2 deck rack for platelet agitation
  • Nylon coated steel, 2 decks
  • Adjustable angle of tilt: 0 to 12 degrees.
法的情報
Stuart is a trademark of Bibby Sterlin Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)