おすすめの製品
AC/DC入力
230 V
240 V AC
物質
plastic
silicone
特徴
CE compliant
CE compliant
メーカー/製品名
Hirschmann 9904000
利用可能性
not available in USA and Canada
容量
0.1-100 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sterile filter mounted on pump, provides clean sterile airflow if required.
Similar to the Pipetus-Akku, but with separate pump unit. The separate pumps avoids any contamination and lowers ignition risk. There are no electronic parts within the controller.
Supplied with tubing, hand-held controller, pipette holder, spare filters, spare safety valve and instruction manual.
UK & European version supplied with 2-pin plug and 3-pin adapter.
Supplied with tubing, hand-held controller, pipette holder, spare filters, spare safety valve and instruction manual.
UK & European version supplied with 2-pin plug and 3-pin adapter.
法的情報
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)