Merck
Z314986
Hirschmann® pipetus®-Standard pipette controller
with pump
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121500
NACRES:
NB.01
AC/DC入力
230 V AC
物質
plastic
silicone
特徴
CE compliant
メーカー/製品名
Hirschmann 9903000
利用可能性
not available in USA and Canada
容量
0.1-200 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Similar to the Pipetus-Akku, but with separate pump unit. The separate pumps avoids any contamination and lowers ignition risk. There are no electronic parts within the controller.
Supplied with tubing, hand-held controller, pipette holder, spare filters, spare safety valve and instruction manual.
UK & European version supplied with 2-pin plug and 3-pin adapter.
法的情報
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
Pipetus is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)