物質
ceramic piston
特徴
subdivision 0.05 mL
メーカー/製品名
Hirschmann 9320000
容積測定範囲
0.4-2 mL, accuracy: 0.5%, precision: 0.1 CV%
容量
0.4-2 mL
フィッティング
(A 28)
(A45)
S 40
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
For precise and reproducible liquid dispensing. Handling, fast and simple volume adjustment by merely turning the scale ring.
- Conformity certified
- Autoclavable up to 121 °C/2 bar
- The click-stop mechanism makes sure that the volume is not changed unintentionally
- The locking mechanism in the "O-position" provides additional safety
- A stable protective jacket avoids accidental damage of the glass cylinder
- Screw-coupled suction tube prevents the formation of air bubbles during aspiration
- Individual quality certificate with serial number and 12 months warranty
- Universal use - for dispensing in almost any area of application
法的情報
Hirschmann is a registered trademark of Hirschmann Laborgeräte GmbH & Co.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)