Merck
Z312258
Gerhardt® EV1 hotplate
Hot plate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352202
AC/DC入力
220 V AC
グレード
CE Compliant
特徴
Threaded socket for support rod.
メーカー/製品名
Gerhardt
利用可能性
not available in USA and Canada
サイズ
150 mm × 225 mm × 110 mm, overall
出力
450 W
詳細
temperature ≤ 425°C
Small laboratory heaters with 85mm diam. top and SS housings.
Stepless energy control.
法的情報
Gerhardt is a registered trademark of Gerhardt
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)