Merck
Z310794
Volac® mini-volumetric flask
volume 2 mL, accuracy: ±0.025 mL
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
ジョイント
joint ST/NS neck7/16
詳細
Class A
無菌性
non-sterile
特徴
class A
closure type PP Stopper
包装
pkg of 5 ea
メーカー/製品名
Poulton & Graf
利用可能性
not available in USA and Canada
容積測定範囲
2 mL, accuracy: ±0.025 mL
キャパシティ
2 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
この台形型のフラスコは、安定性をさらに高めるため、底面をより広くしています。各Volac製フラスコは7/19 PP製栓を完備し、正確性を期して、個別に較正と記述式検査を行っています。
法的情報
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z310794-1PAK4061833578988