Merck
Z309265
Quickfit® flat-bottom boiling flasks
capacity 50 mL, joint: ST/NS 19/26
別名:
FF50/2S
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
物質
borosilicate glass
flat bottom flask
short
ジョイント
joint: ST/NS19/26
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
case of 5
メーカー/製品名
Quickfit FF 50/2S
利用可能性
not available in USA and Canada
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With short neck and ground-glass socket. Not suitable for vacuum use.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)