Merck
Z309028
Quickfit® stirrer shaft blades
shaft D 6 mm, blade W 52 mm, joint: ST/NS 19/26
別名:
ST7/2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41103800
NACRES:
NB.72
物質
PTFE
ジョイント
joint: ST/NS19/26
メーカー/製品名
Quickfit ST 7/20
利用可能性
not available in USA and Canada
ブレード W
52 mm
シャフトD
6 mm
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
When pivoted on shaft, will pass through minimum NS joint shown.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)