Merck
Z308978
Quickfit® ground sleeve stirrer glands
shaft D 11 mm, joint: ST/NS 24/29
別名:
ST20/3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.72
ジョイント
joint: ST/NS24/29
メーカー/製品名
Quickfit ST 20/3
利用可能性
not available in USA and Canada
シャフトD
11 mm
フィッティング
24 thread
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Shaft that passes through screw thread adapterr in top of gland. Will operate at up to 700rpm and down to 0.1 torr. Cup shaped lubricant reservoir surrounds sleeve such that lubricant also acts as coolant.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)