Merck
Z308544
Quickfit® sintered bottle heads
for use with 250 mL bottles
別名:
MF48/23/250
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.51
メーカー/製品名
Quickfit MF 48/23/250
利用可能性
not available in USA and Canada
適合性
for use with 250 mL bottles
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Sintered heads improve gas dispersion
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)