Merck
Z306452
Volac® volumetric flask
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL, certificate
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass flask
ジョイント
joint ST/NS neck12/21
joint stopper12
特徴
certificate
class A
包装
pack of 5 ea
メーカー/製品名
Poulton & Graf RB258/WAC/F/5
利用可能性
not available in USA and Canada
容積測定範囲
50 mL, accuracy: 0.06 mL
キャパシティ
50 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Conform to BS1792 and ISO1042. Each Volac flask is individually calibrated and printed, tested for accuracy, and numbered for full traceability, regardless whether Works Correction Certificate of Accuracy is provided. Borosilicate glass, permanent markings, and tooled ground neck fitted with PP stopper.
法的情報
Volac is a registered trademark of Poulten & Graf Ltd.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)