Key Documents
Z304832
Quickfit® drying tube
joint: ST/NS 19/26
別名:
MF23/2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
colorless tube
glass tube
ジョイント
joint: ST/NS19/26
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
neck thread PUSH FIT (19/26 cone size)
メーカー/製品名
Quickfit MF 23/2
利用可能性
not available in USA and Canada
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Angled. Retain desiccant with plug of glass wool.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)