Merck
Z304824
Quickfit® drying tube
joint: ST/NS 14/23
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.43
物質
colorless tube
glass tube
ジョイント
joint: ST/NS14/23
無菌性
non-sterile
特徴
graduations: no
neck thread PUSH FIT (14/23 cone size)
メーカー/製品名
Quickfit MF 23/1
利用可能性
not available in USA and Canada
結合型
non-treated surface
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Angled. Retain desiccant with plug of glass wool.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited