ジョイント
joint: ST/NS34/35
メーカー/製品名
Quickfit SB 34
利用可能性
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
- Ideally suited for use with Quickfit® jointedware and other glassware having standard ground glass sockets
- All Quickfit® stoppers conform to the standard tapers as outlined in ISO 383
- Borosilicate glass for chemical durability and high temperature performance
- Hollow-blown construction to reduce weight
- Hexagonal head prevents the stopper from rolling and provides a good grip
- Top of stopper is flat, allowing them to be stood on end and avoid contamination of the ground surface
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)