Merck
Z303992
Quickfit® plain stillhead
Quickfit SH 4/22
別名:
SH4/22
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41104812
NACRES:
NB.43
ジョイント
male joint ST/NS19/26
メーカー/製品名
Quickfit SH 4/22
利用可能性
not available in USA and Canada, ROW (Available only in EU countries)
not available in USA and Canada
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
With 14/23 thermometer joint.
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)