Merck
Z303763
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 5,000 mL, center joint: ST/NS 34/35
別名:
FR5L/5US/33P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
ジョイント
center joint: ST/NS34/35
side joint ST/NS24/29
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Quickfit FR5L/5US/33P
利用可能性
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
H
275 mm
キャパシティ
5,000 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Global Trade Item Number
カタログ番号GTIN
Z303763-1EA4061826686799