Merck
Z303623
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 250 mL, center joint: ST/NS 24/29
別名:
FR250/3S/22P
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41121804
NACRES:
NB.43
物質
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
ジョイント
center joint: ST/NS24/29
side joint ST/NS19/26
無菌性
non-sterile
特徴
closure type Standard Taper Joint
包装
pack of 1
メーカー/製品名
Quickfit FR250/3S/22P
利用可能性
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
H
130 mm
キャパシティ
250 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
法的情報
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)